Print…
7-Quinolinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17564-1G OR17564-250MG OR17564-5G
APOSOR17564-1GEA 95.7 EUR
APOSOR17564-1G APOSOR17564-250MG APOSOR17564-5G
7-Quinolinecarboxylic acid
7-Quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047617
Número CAS: 1078-30-4