Print…
7-Quinolineboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Quinoline-7-boronic acid, 7-Quinolinylboronic acid
OR17562-1G OR17562-250MG
APOSOR17562-1GEA 208 EUR
APOSOR17562-1G APOSOR17562-250MG
7-Quinolineboronic acid 95%
7-Quinolineboronic acid
Fórmula: C₉H₈BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11100750
Número CAS: 629644-82-2