Print…
6-Bromo-2-chloroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17558-1G OR17558-5G OR17558-10G
APOSOR17558-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17558-1G APOSOR17558-5G APOSOR17558-10G
6-Bromo-2-chloroquinoline
6-Bromo-2-chloroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClN
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115272
Número CAS: 1810-71-5