Print…
1,3-Cyclohexanediol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17557-25G OR17557-5G
APOSOR17557-25GEA 0 EUR
APOSOR17557-25G APOSOR17557-5G
1,3-Cyclohexanediol 97%
1,3-Cyclohexanediol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039458
Número CAS: 504-01-8