Print…
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17552-1G OR17552-500MG
APOSOR17552-1GEA 0 EUR
APOSOR17552-1G APOSOR17552-500MG
5-Bromo-4-methylisoquinoline
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₈BrN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12922846
Número CAS: 651310-24-6