Print…
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17550-1G OR17550-5G OR17550-25G
APOSOR17550-1GEA 23.2 EUR
APOSOR17550-1G APOSOR17550-5G APOSOR17550-25G
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fórmula: C₉H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08437036
Número CAS: 3951-95-9