Print…
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic Acid (cis- and trans- mixture), 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR17545-5G OR17545-25G
APOSOR17545-5GEA 42.2 EUR
APOSOR17545-5G APOSOR17545-25G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₄
Peso Molecular: 243.30 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453262
Número CAS: 130309-46-5