Print…
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-chloro-3-picoline
OR17542-1G OR17542-5G
APOSOR17542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17542-1G APOSOR17542-5G
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Peso Molecular: 206.47 g/mol
Ponto de Fusão: 36…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095062
Número CAS: 65550-77-8