Print…
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldeído 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17521-5G OR17521-10G
APOSOR17521-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17521-5G APOSOR17521-10G
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldeído 95+%
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₄
Peso Molecular: 167.12 g/mol
Ponto de Fusão: 165…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007332
Número CAS: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9