Print…
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
OR17520-5G OR17520-25G
APOSOR17520-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17520-5G APOSOR17520-25G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Fórmula: C₆H₉BrO₂
Peso Molecular: 193.04 g/mol
Ponto de ebulição: 38 °C/0.8mmHg
Densidade: 1.398 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00031518
Número CAS: 17435-72-2
UN: 3265
ADR: 8 III