Print…
3-Hydroxypicolinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Hydroxypyridine-2-carboxamide
OR17509-1G OR17509-250MG
APOSOR17509-1GEA 105 EUR
APOSOR17509-1G APOSOR17509-250MG
3-Hydroxypicolinamide
3-Hydroxypicolinamide
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.12 g/mol
Ponto de Fusão: 193…197 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006302
Número CAS: 933-90-4