Print…
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR17507-1G OR17507-5G
APOSOR17507-1GEA 198 EUR
APOSOR17507-1G APOSOR17507-5G
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₃
Peso Molecular: 185.22 g/mol
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12027293
Número CAS: 885274-84-0