Print…
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17506-5G OR17506-1G
APOSOR17506-5GEA 554 EUR
APOSOR17506-5G APOSOR17506-1G
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₁ClN₂O
Densidade: 1,052 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226474
Número CAS: 4874-17-3