Print…
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17500-1G OR17500-5G OR17500-10G
APOSOR17500-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17500-1G APOSOR17500-5G APOSOR17500-10G
2-Amino-3-bromobenzonitrile
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 119…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05670539
Número CAS: 114344-60-4