Print…
3,5-Dichloroisonicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR1745-25G OR1745-5G OR1745-1G
APOSOR1745-25GEA 72.5 EUR
APOSOR1745-25G APOSOR1745-5G APOSOR1745-1G
3,5-Dichloroisonicotinic acid 98%
3,5-Dichloroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861975
Número CAS: 13958-93-5