2-Amino-2-metilpropanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR1740T-1KG
OR1740T-500G
APOSOR1740T-1KGEA
0
EUR
APOSOR1740T-1KG
APOSOR1740T-500G
2-Amino-2-metilpropanol 95%
2-Amino-2-metilpropanol
Used for the preparation of buffer solutions, suitable for the determination of alkaline phosphatase.
Fórmula:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH Ponto de ebulição: 164…167 °C Ponto de Fusão: 24…32 °C Densidade: 0,934 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 68 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008051 Número CAS: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 |