Print…
3-(Methylsulphonyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17400-1G OR17400-5G OR17400-10G
APOSOR17400-1GEA 0 EUR
APOSOR17400-1G APOSOR17400-5G APOSOR17400-10G
3-(Methylsulphonyl)aniline
3-(Methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03764428
Número CAS: 35216-39-8