Print…
1-Boc-piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
OR1731-100G OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA 26.1 EUR
APOSOR1731-100G APOSOR1731-250G
1-Boc-piperazine 98%
1-Boc-piperazine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 186.25 g/mol
Ponto de ebulição: 98…100 °C
Ponto de Fusão: 43…48 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075265
Número CAS: 57260-71-6