Print…
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropanecarboxylic chloride, Cyclopropanecarboxylic acid chloride
OR17255-100G OR17255-25G OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA 66.7 EUR
APOSOR17255-100G APOSOR17255-25G APOSOR17255-250G
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO
Peso Molecular: 104.54 g/mol
Ponto de ebulição: 119…121 °C
Densidade: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001277
Número CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II