Print…
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, Tribromoneopentyl alcohol, Pentaerythritol tribromide, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
OR17253-500G OR17253-1KG
APOSOR17253-500GEA 101 EUR
APOSOR17253-500G APOSOR17253-1KG
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Fórmula: C5H9Br3O
Peso Molecular: 324.8364 g/mol
Ponto de ebulição: 131 °C/2.5mmHg
Ponto de Fusão: 66…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021982
Número CAS: 1522-92-5