Print…
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17252-10G OR17252-5G OR17252-1G
APOSOR17252-10GEA 98.6 EUR
APOSOR17252-10G APOSOR17252-5G APOSOR17252-1G
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate 97%
Methyl 4-Bromo-2-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10566823
Número CAS: 185312-82-7