Print…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17209-1G OR17209-5G
APOSOR17209-1GEA 0 EUR
APOSOR17209-1G APOSOR17209-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Ponto de Fusão: 67…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05861380
Número CAS: 847818-74-0