Print…
Acetonedimethyl acetal 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: DMP
OR17208-2.5L OR17208-500ML
APOSOR17208-2.5LEA 207 EUR
APOSOR17208-2.5L APOSOR17208-500ML
Acetonedimethyl acetal 98%
Acetonedimethyl acetal
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 79…81 °C
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008479
Número CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II