Print…
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-chloro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
OR17206-5G OR17206-25G
APOSOR17206-5GEA 55.1 EUR
APOSOR17206-5G APOSOR17206-25G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
Peso Molecular: 240.494 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11856048
Número CAS: 1003845-08-6