Print…
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR17204-1G OR17204-100MG
APOSOR17204-1GEA 241 EUR
APOSOR17204-1G APOSOR17204-100MG
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Peso Molecular: 220.08 g/mol
Ponto de Fusão: 161…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09607735
Número CAS: 1195995-72-2