5-Phenyl-o-phenetidine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR17199-1G
OR17199-250MG
APOSOR17199-1GEA
0
EUR
APOSOR17199-1G
APOSOR17199-250MG
5-Phenyl-o-phenetidine
5-Phenyl-o-phenetidine
Fórmula:
C₁₄H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03425697 Número CAS: 856343-44-7 UN: 3335 ADR: 9,III |