Print…
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Cyano-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR1717-1G OR1717-5G
APOSOR1717-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1717-1G APOSOR1717-5G
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile
Fórmula: C₁₄H₁₃IN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864767
Número CAS: 864685-26-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III