Print…
Benzil dioxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Diphenylglyoxime
OR17131-100G OR17131-25G
APOSOR17131-100GEA 143 EUR
APOSOR17131-100G APOSOR17131-25G
Benzil dioxime
Benzil dioxime
Fórmula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 240.26 g/mol
Ponto de Fusão: 237…240 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002113
Número CAS: 23873-81-6
EINECS: 245-921-0