Print…
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
OR17128-1G OR17128-250MG
APOSOR17128-1GEA 212 EUR
APOSOR17128-1G APOSOR17128-250MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Ponto de Fusão: 266…268 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190674
Número CAS: 131076-14-7