Print…
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-Iodo-2-nitrobenzene
OR17118-1G OR17118-250MG OR17118-5G
APOSOR17118-1GEA 37.7 EUR
APOSOR17118-1G APOSOR17118-250MG APOSOR17118-5G
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
2-Bromo-5-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrINO₂
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12547765
Número CAS: 713512-18-6