Print…
2-Chloro-4-ethylpyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17114-1G OR17114-5G
APOSOR17114-1GEA 219 EUR
APOSOR17114-1G APOSOR17114-5G
2-Chloro-4-ethylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-ethylpyrimidine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699651
Número CAS: 188707-99-5