Print…
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
OR17112-1G OR17112-25G OR17112-5G
APOSOR17112-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17112-1G APOSOR17112-25G APOSOR17112-5G
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine
Fórmula: C5H4BrN3O2
Ponto de Fusão: 179…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646057
Número CAS: 89284-05-9