Print…
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17111-25G OR17111-5G
APOSOR17111-25GEA 128 EUR
APOSOR17111-25G APOSOR17111-5G
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₈BrN
Ponto de Fusão: 144…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369910
Número CAS: 75344-77-3