Print…
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-iodobenzyl bromide
OR17110-1G OR17110-250MG
APOSOR17110-1GEA 91.5 EUR
APOSOR17110-1G APOSOR17110-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene
Fórmula: C₇H₅Br₂I
Ponto de ebulição: 335 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Ponto de Inflamação: 156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025360
Número CAS: 495414-06-7
UN: 1759
ADR: 8,III