Print…
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR17054-1G OR17054-5G
APOSOR17054-1GEA 78.3 EUR
APOSOR17054-1G APOSOR17054-5G
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₆H₅IN₄
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13619882
Número CAS: 163622-50-2