Print…
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 7-Bromo-6-chloro-7-deazapurine
OR17052-1G OR17052-5G
APOSOR17052-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17052-1G APOSOR17052-5G
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₆H₃BrClN₃
Ponto de Fusão: 221…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702029
Número CAS: 22276-95-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III