Print…
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 6-amino-1H-indazole-1-carboxylate, 6-Amino-1H-indazole, N1-BOC protected
OR17051-1G OR17051-250MG
APOSOR17051-1GEA 29 EUR
APOSOR17051-1G APOSOR17051-250MG
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 171…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114657
Número CAS: 219503-81-8