Print…
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (A-taPhos)2PdCl2, PdCl2(Amphos)2, Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II), Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
OR17048-1G OR17048-5G
APOSOR17048-1GEA 56.7 EUR
APOSOR17048-1G APOSOR17048-5G
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 97%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Fórmula: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Peso Molecular: 708.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09265123
Número CAS: 887919-35-9