Print…
2,4-Dibromomesitylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17043-25G OR17043-5G
APOSOR17043-25GEA 31.9 EUR
APOSOR17043-25G APOSOR17043-5G
2,4-Dibromomesitylene
2,4-Dibromomesitylene
Fórmula: C₉H₁₀Br₂
Ponto de ebulição: 278…279 °C
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013525
Número CAS: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1