Print…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1704-1G OR1704-5G
APOSOR1704-1GEA 27.7 EUR
APOSOR1704-1G APOSOR1704-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05864723
Número CAS: 914349-13-6