Print…
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17032-1G OR17032-5G OR17032-25G
APOSOR17032-1GEA 0 EUR
APOSOR17032-1G APOSOR17032-5G APOSOR17032-25G
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 146…148 °C/0,75mmHg
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075443
Número CAS: 25991-27-9