Print…
3-Bromo-p-cresol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
OR17017-1G OR17017-25G OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17017-1G APOSOR17017-25G APOSOR17017-5G
3-Bromo-p-cresol 98%
3-Bromo-p-cresol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de Fusão: 54…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08273793
Número CAS: 60710-39-6