Print…
Trimethylsilane 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 632 EUR
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Trimethylsilane 99.99%
Trimethylsilane
Fórmula: C₃H₁₀Si
Peso Molecular: 74.2 g/mol
Ponto de ebulição: 6.7 °C
Ponto de Fusão: –135.9 °C
Densidade: 0.634 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039791
Número CAS: 993-07-7
UN: 3161
ADR: 2.1