Print…
2-Hydroxyethylurea
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Hydroxyethyl)urea
OR17003-100G OR17003-250G OR17003-500G
APOSOR17003-100GEA 132 EUR
APOSOR17003-100G APOSOR17003-250G APOSOR17003-500G
2-Hydroxyethylurea
2-Hydroxyethylurea
Fórmula: C₃H₈N₂O₂
Peso Molecular: 104.11 g/mol
Ponto de Fusão: 164…169 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059080
Número CAS: 2078-71-9