Print…
2,5-Dichloropyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16998-1G OR16998-250MG
APOSOR16998-1GEA 0 EUR
APOSOR16998-1G APOSOR16998-250MG
2,5-Dichloropyrazine
2,5-Dichloropyrazine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04117886
Número CAS: 19745-07-4