Print…
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR16997-1G OR16997-5G
APOSOR16997-1GEA 66.7 EUR
APOSOR16997-1G APOSOR16997-5G
4,6-Dihydroxynicotinic acid
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₄
Ponto de Fusão: 309…311 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234168
Número CAS: 5466-62-6