Print…
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16996-1G OR16996-5G OR16996-25G
APOSOR16996-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16996-1G APOSOR16996-5G APOSOR16996-25G
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827552
Número CAS: 1189513-51-6