Print…
1,3-Dibromoacetona 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR16995-1G OR16995-5G OR16995-10G
APOSOR16995-1GEA 0 EUR
APOSOR16995-1G APOSOR16995-5G APOSOR16995-10G
1,3-Dibromoacetona 95%
1,3-Dibromoacetona
Fórmula: BrH₂CC(O)CH₂Br
Ponto de ebulição: 97…98 °C/21mmHg
Densidade: 2,12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013540
Número CAS: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
UN: 1760
ADR: 8,II