Print…
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DMPO, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
OR16990-1G OR16990-5G OR16990-10G
APOSOR16990-1GEA 29 EUR
APOSOR16990-1G APOSOR16990-5G APOSOR16990-10G
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide 97%
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 78 °C/1,4mmHg
Ponto de Fusão: 25…29 °C
Densidade: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005279
Número CAS: 3317-61-1
EINECS: 222-011-1