Print…
Hydroxyterephthalic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16986-1G OR16986-5G OR16986-25G
APOSOR16986-1GEA 0 EUR
APOSOR16986-1G APOSOR16986-5G APOSOR16986-25G
Hydroxyterephthalic acid 97%
Hydroxyterephthalic acid
Fórmula: C₈H₆O₅
Ponto de Fusão: 312…317 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835368
Número CAS: 636-94-2